Merck
345857
Sigma-Aldrich
四丁基氯化铵 水合物
98%
别名:
TBAC水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(Cl) · xH2O
CAS号:
分子量:
277.92
Beilstein:
3765327
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
41-44 °C (lit.)
InChI
1S/C16H36N.ClH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
FODWRUPJCKASBN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
四丁基氯化铵 (TBAC) 水合物作为相转移催化剂用于富勒醇的合成 和有机卤化物在水中的 Heck 型钯催化乙烯化。TBAC 水合物也被认为是一种很有前途的蓄冷材料。
四丁基氯化铵水合物可用于:
  • 作为芳香杂环羧酸和芳基溴化物的钯催化偶联反应的催化剂。
  • 增强丙烯酸甲酯的钯催化芳基化的反应性。
  • 用于含环外双键的双(螺环二烯酮)杯芳烃成为其氯衍生物的衍生化反应。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Synthesis of p-tert-butylcalix-4-arene derivatives with trans-alkyl substituents on opposite methylene bridges
Simaan S and Biali SE
The Journal of Organic Chemistry, 68(9), 3634-3639 (2003)
Phase equilibrium of ionic semiclathrate hydrates formed with tetrabutylammonium bromide and tetrabutylammonium chloride.
Sato K, et al.
Fluid Phase Equilibria, 337, 115-118 (2013)
Heck-type reactions in water.
Jeffery T, et al.
Tetrahedron Letters, 35(19), 3051-3054 (1994)
Electrical and optical properties of fullerenol Langmuir? Blodgett films deposited on polyaniline substrates.
Rincon M E, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(17), 4111-4117 (2003)
On the efficiency of tetraalkylammonium salts in Heck type reactions
Jeffery T
Tetrahedron, 52(30), 10113-10130 (1996)