Merck
345091
Sigma-Aldrich
四丁基三氟甲磺酸铵
99%
别名:
三氟甲磺酸 四丁基铵盐, 四正丁铵三氟甲磺酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CF3SO3)
CAS号:
分子量:
391.53
Beilstein:
4172978
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
99%
mp
112-113 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHF3O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-16H2,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
YNJQKNVVBBIPBA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)