Merck
344168
Sigma-Aldrich
苯基吖啶-9-羧酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H13NO2
分子量:
299.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
98%
mp
189-191 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)