Merck
344001
Sigma-Aldrich
4-氟乙酰苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4F
CAS号:
分子量:
153.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)Nc1ccc(F)cc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)