Merck
343269
Sigma-Aldrich
氟化钇(III)
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
别名:
Yttrium trifluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
YF3
CAS号:
分子量:
145.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
化驗
99.9%
形狀
fused
pieces
粒徑
3-12 mm
密度
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
适用于真空淀积。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)