主要文件
342475
Sigma-Aldrich
硫化镍
99.98%
别名:
Nickel disulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NiS2
CAS号:
分子量:
122.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99.98%
SMILES 字串
S=[Ni]=S
包裝
Packaged in glass bottles
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)