Merck
342408
Sigma-Aldrich
次硝酸铋(III) 一水合物
≥99.99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BiONO3·H2O
CAS号:
分子量:
305.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99%
SMILES 字串
O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)