Merck
342246
Sigma-Aldrich
六氟砷(V)酸钾
98%
别名:
Hexaflurate, Nopalmate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KAsF6
CAS号:
分子量:
228.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
98%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp
400 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
SMILES 字串
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.K/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
InChI 密鑰
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)