Merck
342076
Sigma-Aldrich
3,5,6-三氯水杨酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC6Cl3-2-(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
241.46
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
mp
209-211 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)/p-1
InChI key
IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)