Merck
341924
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4OCF2CHF2
CAS号:
分子量:
208.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
98 °C/65 mmHg (lit.)
密度
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1