Merck
341886
Sigma-Aldrich
4-溴-2,3,5,6-四氟苯甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6F4CO2H
CAS号:
分子量:
272.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
142-145 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C7HBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h(H,13,14)
InChI key
MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
应用
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)