Merck
341266
Sigma-Aldrich
1,1-环丙烷二甲酸环异亚丙酯
99%
别名:
1,1-环丙烷二羧酸环异亚丙酯, 6,6-二甲基-5,7-二氧杂螺[2.5]辛烷-4,8-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O4
CAS号:
分子量:
170.16
Beilstein:
1241835
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
63-65 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble(lit.)
THF: soluble
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3