Merck
341142
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) dihydrochloride
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(CHNC6H5)2·2HCl
分子量:
295.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)