Merck
340715
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(F)NH2
分子量:
268.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1c(F)cc(Br)cc1Br
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)