Merck
340464
Sigma-Aldrich
1,3-二氯四氟苯
85%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6F4
CAS号:
分子量:
218.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
85%
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
150-152 °C (lit.)
密度
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(F)c(Cl)c(F)c(Cl)c1F
其他說明
残留物为 1,2-异构体
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)