Merck
340340
Sigma-Aldrich
双(六氟乙酰丙酮)合锰(II) 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mn(C5HF6O2)2 · 3H2O
分子量:
523.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
反應適用性
core: manganese
mp
173 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Mn.3H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;;/h2*1,12H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/b2*2-1-;;;;
InChI 密鑰
HCBXOKXXLBXGQE-KZXGFQSYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)