Merck
340103
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-甲氧基苯甲酸
98%
别名:
3-Methoxyanthranilic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
167.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-170 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)