About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2
CAS号:
分子量:
188.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
98%
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1cccnc1-c2ncccc2O
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-3-1-5-11-9(7)10-8(14)4-2-6-12-10/h1-6,13-14H
InChI key
RJNRKZBHLCOHNM-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3