Merck
340006
Sigma-Aldrich
4-三氟甲氧基氟苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4OCF3
CAS号:
分子量:
180.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
折射率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
104-105 °C (lit.)
密度
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup