Merck
339008
Sigma-Aldrich
磷酸二氘铵-d4
99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(ND4)D2PO4
CAS号:
分子量:
121.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % D
mp
195-197 °C (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H]N([2H])[2H].[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)