Merck
338478
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamonitrile
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCN
分子量:
200.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(C#N)=C(\[H])c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C13H16N2/c1-3-15(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-14/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI 密鑰
NPWFCIFHEOTMMN-AATRIKPKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)