Merck
338117
Sigma-Aldrich
2-(1,3-二氧戊环-2-基)乙基三苯基溴化鏻
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H24BrO2P
CAS号:
分子量:
443.31
Beilstein:
5209374
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES字符串
[Br-].C1COC(CC[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O1
InChI
1S/C23H24O2P.BrH/c1-4-10-20(11-5-1)26(21-12-6-2-7-13-21,22-14-8-3-9-15-22)19-16-23-24-17-18-25-23;/h1-15,23H,16-19H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZCJKBPSRKLHANV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for:
  • Wittig olefination
  • Preparationof ligands for histamine receptor binding with H3/H4 subtype selectivity
  • Preparation of dual inhibitors of phosphodiesterase-4 and serotonin reuptake
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)