Merck
337803
Sigma-Aldrich
三聚氰胺氢氟酸盐
30:70 % (w/w)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7FN6
分子量:
146.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
濃度
30:70 % (w/w)
密度
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[H].Nc1nc(N)nc(N)n1