Merck
337765
Sigma-Aldrich
2-甲基-N-苯基马来酰亚胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO2
CAS号:
分子量:
187.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
172 °C/12 mmHg (lit.)
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=CC(=O)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-7-10(13)12(11(8)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
QAVUFFJVZGZJMO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)