Merck
337684
Sigma-Aldrich
二氯双[亚甲基双(二苯基膦)]二钯-二氯甲烷加合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C51H46Cl4P4Pd2
分子量:
1137.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
247 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)