Merck
337102
Sigma-Aldrich
3,4-二氟甲苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3F2
CAS号:
分子量:
128.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
110-113 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)