Merck
336327
Sigma-Aldrich
碳化钒(IV)
powder, 1.5-2 μm
别名:
Vanadium monocarbide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
VC
CAS号:
分子量:
62.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
形狀
powder
粒徑
1.5-2 μm
mp
2810 °C (lit.)
密度
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
InChI 密鑰
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)