Merck
335487
Sigma-Aldrich
5′-硝基-2′-(4-硝基苯基)苯酰替苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
CAS号:
分子量:
363.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)