Merck
335444
Sigma-Aldrich
3-氨基苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2CO2H
CAS号:
分子量:
151.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
147-150 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Nc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI key
XUSKZLBLGHBCLD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)