Merck
334782
Sigma-Aldrich
3,4-二甲氧基-N-甲基苯乙胺 盐酸盐
98%
别名:
N-甲基高藜芦胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NHCH3·HCl
CAS号:
分子量:
231.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
藥物控制
USDEA Schedule I
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
BGEONUMCBIQUTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)