Merck
334766
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12FN
CAS号:
分子量:
165.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
98%
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1CCc2cc(F)ccc2N1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)