Merck
334499
Sigma-Aldrich
氟化铁(III) 三水合物
别名:
Ferric fluoride trihydrate, Iron trifluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FeF3 · 3H2O
CAS号:
分子量:
166.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
濃度
32.3-34.6% Fe (by Na2S2O3, titration)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O.O.O.F[Fe](F)F
InChI
1S/3FH.Fe.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
InChI 密鑰
XILAUHRDSUSGOG-UHFFFAOYSA-K
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.