主要文件
332569
Sigma-Aldrich
β-环糊精/环氧氯丙烷共聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
InChI
1S/C6H12O6.C3H5ClO/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-2-1-3-5/h2-11H,1H2;1,3,5H,2H2/b;3-1-/t2?,3-,4?,5?,6?;/m1./s1
InChI key
LXLFLTLTIRTMCL-ATQFLDRASA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)