Merck
332283
Sigma-Aldrich
3-O-乙酰基-1,2-O-异亚丙基-α-D-呋喃(型)葡萄糖
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18O7
CAS号:
分子量:
262.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
SMILES字符串
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H](O)CO
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)