化驗
99.99% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
65-68 °C
SMILES 字串
[La+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI 密鑰
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 在不锈钢基片上电化学合成LaMnO3薄膜涂层。
- 用于溶剂热工艺以形成掺杂氧硫化物La2O2S的,目的是为了促进该材料在磷光体、荧光显示管或传热测量中的可能应用。
- 用于丙酮化合物的化学选择性催化脱保护。
- 制备高度活性、近中性硝酸镧(III)醇盐催化剂。
特點和優勢
- 高稳定性
- 低毒性
- 温和的反应条件
- 化学选择性
- 便宜
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.