Merck
331198
Sigma-Aldrich
4-苯基-2,2,5,5-四甲基-3-咪唑啉-1-基氧代-3-氧化物自由基
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18N2O2
CAS号:
分子量:
234.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
98%
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)N([O])C(C)(C)[N+]([O-])=C1c2ccccc2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)