Merck
331171
Sigma-Aldrich
2,2,5,5-四甲基-4-苯基-3-咪唑-1-氧自由基
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17N2O
CAS号:
分子量:
217.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
81-82 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)N=C(c2ccccc2)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C13H17N2O/c1-12(2)11(10-8-6-5-7-9-10)14-13(3,4)15(12)16/h5-9H,1-4H3
InChI 密鑰
LIGLEHMSIMQEJW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)