Merck
329843
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮钾 半水合物
97%
别名:
乙酰丙酮半水合物钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
CAS号:
分子量:
147.21
Beilstein:
4157393
分類程式碼代碼:
12352302
化驗
97%
mp
~235 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)