Merck
329290
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基-2-氯乙酰乙酰胺
96%
别名:
2-氯-N,N-二甲基乙酰乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCHClCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
163.60
Beilstein:
1761325
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
n/D (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3
InChI 密鑰
QJACRCAPQIYMIH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide is an active component of Aframomum danielli spice powder.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Preservation of Some Physico-Chemical Properties of Soymilk-Based Juice with Aframomum Danielli Spice Powder.
Dauda AO and Adegoke GO.
American Journal of Food Science and Technology, 2(4), 116-121 (2014)