Merck
329193
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(ethylsulfonyl)phenol
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(SO2C2H5)OH
CAS号:
分子量:
201.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES 字串
CCS(=O)(=O)c1ccc(O)c(N)c1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)