Merck
328227
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-莰烷酸
98%
别名:
(-)-莰烷酸, (1S)-3-氧-4,7,7-三甲基-2-氧杂双环[2.2.1]庚烷-1-甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O4
CAS号:
分子量:
198.22
Beilstein:
84570
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −18°, c = 1 in dioxane
光學純度
ee: 98% (GLC)
mp
201-204 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
KPWKPGFLZGMMFX-VHSXEESVSA-N
一般說明
(1S)-(-)-樟脑酸常用作分离外消旋体的一种手性助剂。
應用
(1S)-(-)-樟脑酸可被用于通过与氯化亚砜反应制备(-)-(1S,4R)-樟脑酰氯。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Conformational study of a-arylethylamides of (-)-camphanic acid.
Hamersak Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(11), 1891-1897 (1998)
(-)-(1S, 4R)-Camphanoyl Chloride.
Gerlach H, et al.
Organic Syntheses, 48-48 (1993)