Merck
328006
Sigma-Aldrich
2-甲基马尿酸
98%
别名:
N-邻甲苯酸甘氨酸, 邻甲基苯甲酰氨基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CONHCH2CO2H
CAS号:
分子量:
193.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
161-164 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
YOEBAVRJHRCKRE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-甲基马尿酸又名 o -甲基马尿酸,本文报告了用气相色谱法测定尿中的 2-甲基马尿酸。是诊断人类乙型肝炎病毒的尿液代谢生物标志物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3