Merck
327700
Sigma-Aldrich
乙烯二(二苯基胂)
94%
别名:
1,2-双(二苯基胂)乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2AsCH2CH2As(C6H5)2
CAS号:
分子量:
486.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
94%
mp
103-108 °C (lit.)
SMILES字符串
C(C[As](c1ccccc1)c2ccccc2)[As](c3ccccc3)c4ccccc4
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)