Merck
326917
Sigma-Aldrich
rod, diam. 6.35 mm, 99.999%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99.999%
形狀
rod
自燃溫度
1400 °F
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
直徑
6.35 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
取代透過
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water