Merck
325937
Sigma-Aldrich
碳酸铽(III) 水合物
99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Tb2(CO3)3 · xH2O
分子量:
497.88 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
价格与库存信息目前不能提供
方案
99.9%
SMILES字符串
O.[Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)