Merck
324884
Sigma-Aldrich
苯并环丁烯-1-羧酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O2
CAS号:
分子量:
148.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
mp
75-77 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)C1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
InChI key
NYOXTUZNVYEODT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid is also refered as bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-8-carboxylic acid.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)