化驗
97%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.Cc1ccc(C)c(NN)c1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)10-9;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
OMOFMSZLYCEIAF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3