Merck
323500
Sigma-Aldrich
三(乙二胺)三氯化铑 三水合物
≥99.9%
别名:
三(乙二胺)三氯化铑(III) 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2NCH2CH2NH2)3RhCl3 · 3H2O
CAS号:
分子量:
443.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.9%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: rhodium
SMILES 字串
O.O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.3H2O.Rh/c3*3-1-2-4;;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;3*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)