Merck
322504
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氟-6-硝基苯酚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(F)(NO2)OH
CAS号:
分子量:
236.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1c(F)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
InChI 密鑰
ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)