Merck
320706
Sigma-Aldrich
3,3′-Dipropyloxacarbocyanine iodide
98%
别名:
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl]benzoxazolium iodide, DiOC3(3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25IN2O2
CAS号:
分子量:
488.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
化驗
98%
mp
283 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
SMILES 字串
[I-].CCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)